Bromocresolo ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Punto di fusione: 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005874 CAS Number: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 14,1386 |