Acrilamide 40% aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Prop-2-enamide
J62480.AP
J62480.K2
J62480.APEA
106
EUR
J62480.AP
J62480.K2
Acrilamide 40% aqueous solution
Acrilamide
Formula:
C₃H₅NO Peso molecolare: 71.08 g/mol Punto di ebollizione: 232 Punto di fusione: 84.5 Flash Pt: 138 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS Number: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 3426 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,129 |