Stampa…
Acrilamide 30% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Prop-2-enamide
J62100.AP J62100.K2
J62100.APEA 110 EUR
J62100.AP J62100.K2
Acrilamide 30% in soluzione acquosa
Acrilamide
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008032
CAS Number: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=19763043b44cf6213b91f57bf13d071cd982873f&prid=web&clid=SAPDAM