Stampa…
Acido 1-octansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Sodium octane-1-sulphonate
I0346-100G I0346-25G I0346-5G
TCIAI0346-100GEA 220 EUR
TCIAI0346-100G TCIAI0346-25G TCIAI0346-5G
Acido 1-octansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Acido 1-octansolfonico sale sodico
Formula: C₈H₁₇NaO₃S
Peso molecolare: 216.28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007544
CAS Number: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10fcb68d113d483d32a75081b0621e88924eb676&vid=c38540471dab9c70cb65231474fd05e8b93b0d38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.00
Absorbance (230nm) max. 0.30
Absorbance (254nm) max. 0.13