Stampa…
ω,4-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, α,4-Dichloroacetophenone, 2,4'-Dichloroacetophenone
C1306-25G C1306-5G
TCIAC1306-25GEA 207 EUR
TCIAC1306-25G TCIAC1306-5G
ω,4-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω,4-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 270°C
Punto di fusione: 98 °C
MDL Number: MFCD00018926
CAS Number: 937-20-2
EINECS: 213-323-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fed5a926990f1036daec42e385856dd12a484b06&vid=fed5a926990f1036daec42e385856dd12a484b06&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency