Stampa…

3,4-Difluorotoluene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D4054-1G D4054-5G
TCIAD4054-1GEA 22 EUR
TCIAD4054-1G TCIAD4054-5G
3,4-Difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorotoluene
Formula: C₇H₆F₂
Peso molecolare: 128,12 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25°C
MDL Number: MFCD00075087
CAS Number: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&vid=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR