Stampa…
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) per elettroforesi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
J63734.AC J63734.AE
J63734.ACEA 44 EUR
J63734.AC J63734.AE
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) per elettroforesi
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,775
Flash Pt: 18 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=c932bff34ffaec5771da1e306245a1e81eaa2a6e&prid=web&clid=SAPDAM