L(-)-Triptofano reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
CAS No.: 73-22-3
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 280-285°
Beilstein Reference: 86197
Merck Reference: 14,9797
MDL No.: MFCD00064340
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 204,23 g/mol Punto di fusione: 280…285 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS Number: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 14,9797 |