Stampa…
L(+)-Leucina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Leu-OH, (S)-(+)-Leucina, Leu, L-Leucina
J62824.22 J62824.30 J62824.36
J62824.22EA 82.8 EUR
J62824.22 J62824.30 J62824.36
L(+)-Leucina reagente per coltura cellulare
L(+)-Leucina
CAS No.: 61-90-5 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.17 Physical Form: Powder Density: 1.293 Appearance: White to off-white Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721722 Merck Reference: 14,5451 MDL No.: MFCD00002617
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,293
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002617
CAS Number: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,5451