L(+)-Istidina monocloridrato monoidrato reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 5934-29-2
Molecular Formula: C6H9N3O2.HCl.H2O
Formula Weight: 209.63 (191.62anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 4168261
Merck Reference: 14,4720
Optical Rotation: +10° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00151027
Formula:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Densità: 1,485 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS Number: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 14,4720 |