L(+)-Asparagina monoidrato reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 5794-13-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1723527
MDL No.: MFCD00151038
Formula:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Punto di fusione: 215…217 °C Densità: 1,567 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151038 CAS Number: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,00837 |