Stampa…
L(+)-Isoleucina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J63045.14 J63045.22
J63045.14EA 54.4 EUR
J63045.14 J63045.22
L(+)-Isoleucina reagente per coltura cellulare
L(+)-Isoleucina
CAS No.: 73-32-5 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: ca 287° dec. Beilstein Reference: 1721792 Merck Reference: 14,5179 Optical Rotation: +40° (c=5 in 6N HCl) MDL No.: MFCD00064222
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Punto di fusione: ∼ 287 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064222
CAS Number: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,5179