Stampa…
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H35300.06 H35300.14
H35300.06EA 56.4 EUR
H35300.06 H35300.14
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Formula: C₇H₁₂
Punto di ebollizione: 94…96 °C
Punto di fusione: –114 °C
Densità: 0,744
Flash Pt: 10 °C (50 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008903
CAS Number: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 3295
ADR: 3,II