2-Amino-4-chloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
H59130.06
H59130.14
H59130.06EA
65.1
EUR
H59130.06
H59130.14
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formula:
C₅H₅ClN₂ Peso molecolare: 128,56 g/mol Punto di fusione: 129…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04113820 CAS Number: 19798-80-2 |