α-Terpinene ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
J62871.AP
J62871.AE
J62871.APEA
80.5
EUR
J62871.AP
J62871.AE
α-Terpinene ≥90%
α-Terpinene
Formula:
C₁₀H₁₆ Peso molecolare: 136,24 g/mol Punto di ebollizione: 173…175 °C Punto di fusione: –48 °C Densità: 0,837 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001534 CAS Number: 99-86-5 EINECS: 202-795-1 UN: 2319 ADR: 3,III Merck Index: 14,9170 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...