Ammonio solfato 99+%, ultrapuro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Formula:
(NH₄)₂SO₄ Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.) Densità: 1,769 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS Number: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 14,555 |