Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.9% per biologia molecolare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J61062.22 J61062.36
J61062.22EA 57.4 EUR
J61062.22 J61062.36
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.9% per biologia molecolare
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Punto di ebollizione: 219…220 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,353
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM