Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.5% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 77-86-1
Molecular Formula: C4H11NO3
Formula Weight: 121.14
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 741883
Merck Reference: 14,9772
MDL No.: MFCD00004679
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 169…172 °C Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS Number: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 14,9772 |