Stampa…
2-Aminopurine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Purin-2-amine, 7H-Purin-2-amine
J64919.MD J64919.ME J64919.03
J64919.MDEA 170 EUR
J64919.MD J64919.ME J64919.03
2-Aminopurine 98%
2-Aminopurine
Formula: C₅H₅N₅
Peso molecolare: 135,13 g/mol
Punto di fusione: 280…282 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005566
CAS Number: 452-06-2
EINECS: 207-197-4