Stampa…
Guanidinio cloruro per biologia molecolare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J65661.22 J65661.36
J65661.22EA 85.3 EUR
J65661.22 J65661.36
Guanidinio cloruro per biologia molecolare
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Punto di fusione: 178…185 °C
Densità: 1,34
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,4562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM