EDTA ≥99.4% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acido etilendiamminotetracetico
Purity: 99.4+%
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Density: 0.68
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Punto di ebollizione: 614 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.) Densità: 0,68 Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS Number: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 14,3517 |