Stampa…
3-Methoxyanthranilic acid
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
J64244.06 J64244.14
J64244.06EA 136 EUR
J64244.06 J64244.14
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 169…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075178
CAS Number: 3177-80-8