Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 54451-24-0
Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 457.85(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.6-2.7
Merck Reference: 14,5364
MDL No.: MFCD00011069
Formula:
La₂(CO₃)₃.xH₂O Peso molecolare: 457.85 g/mol (anhy) Densità: 2.6…2.7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011069 CAS Number: 54451-24-0 EINECS: 209-599-5 |