Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 54451-25-1
Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 460.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 848°
MDL No.: MFCD00149635
Formula:
C₃Ce₂O₉·H₂O Punto di fusione: 848 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149635 CAS Number: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 Merck Index: 14,1996 |