Stampa…
6-Methoxy-8-nitroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M2057-25G M2057-5G
TCIAM2057-25GEA 320 EUR
TCIAM2057-25G TCIAM2057-5G
6-Methoxy-8-nitroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Peso molecolare: 204,1800 g/mol
MDL Number: MFCD00006802
CAS Number: 85-81-4
EINECS: 201-633-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a211edddf22210d4d5ca81f10c13fb9d5ec81b5d&vid=a211edddf22210d4d5ca81f10c13fb9d5ec81b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C