Stampa…
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B3784-25G B3784-5G
TCIAB3784-25GEA 72 EUR
TCIAB3784-25G TCIAB3784-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Punto di ebollizione: 96°C
MDL Number: MFCD00042187
CAS Number: 112399-50-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d87fd6adc58420f5d99c5d6731dfc1f0d0f6f204&vid=d87fd6adc58420f5d99c5d6731dfc1f0d0f6f204&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %