α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 112399-50-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 89-90°/1mm
Beilstein Reference: 4177658
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042187
Formula:
C₇H₅Br₂F Peso molecolare: 267,92 g/mol Punto di ebollizione: 89…90 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 33…36 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042187 CAS Number: 112399-50-5 UN: 3265 ADR: 8,II |