4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 405-66-3
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.499
Boiling Point: 180-181°
MDL No.: MFCD03839848
Formula:
C₈H₁₀FN Punto di ebollizione: 180…181 °C Densità: 1,056 Flash Pt: 71 °C (160 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03839848 CAS Number: 405-66-3 |