Stampa…
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
H54439.03 H54439.06
H54439.03EA 44.9 EUR
H54439.03 H54439.06
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Purity: 95% CAS No.: 399-30-4 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.047 Refractive Index: 1.047 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to tan Boiling Point: 73° MDL No.: MFCD04629633
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C
Densità: 1,047
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04629633
CAS Number: 399-30-4