Stampa…
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A10979.09 A10979.18
A10979.09EA 151 EUR
A10979.09 A10979.18
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 26177-44-6 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 272-274° Beilstein Reference: 3693458
Formula: C₇H₉BrClN
Peso molecolare: 222.52 g/mol
Punto di fusione: 272…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012860
CAS Number: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3