Stampa…
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A16132.06 A16132.14
A16132.06EA 33 EUR
A16132.06 A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39959-54-1 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3913185
Formula: C₇H₉BrClN
Peso molecolare: 222.52 g/mol
Punto di fusione: 218…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012856
CAS Number: 39959-54-1