2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5465-63-4
Molecular Formula: C7H8BrN.HCl
Formula Weight: 222.52
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3913456
Formula:
C₇H₉BrClN Peso molecolare: 222.52 g/mol Punto di fusione: 227…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012853 CAS Number: 5465-63-4 |