Stampa…
1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20468.06 B20468.14 B20468.22
B20468.06EA 31.2 EUR
B20468.06 B20468.14 B20468.22
1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
1,3-Dibromo-3-methylbutane
Purity: 98% CAS No.: 24443-15-0 Molecular Formula: (CH3)2CBrCH2CH2Br Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F)
Formula: C₅H₁₀Br₂
Densità: 1,69
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060773
CAS Number: 24443-15-0