3-Decanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
B24141.06
B24141.14
B24141.06EA
82.2
EUR
B24141.06
B24141.14
3-Decanol ≥97%
3-Decanol
Purity: 97%
CAS No.: 1565-81-7
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 1719658
MDL No.: MFCD00021956
Formula:
C₁₀H₂₂O Peso molecolare: 158,29 g/mol Punto di ebollizione: 213 °C Densità: 0,830 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021956 CAS Number: 1565-81-7 |