Phenyl formate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 1864-94-4
Molecular Formula: HCOOC6H5
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 72-74°/13mm
Beilstein Reference: 507113
MDL No.: MFCD00014126
Formula:
C₇H₆O₂ Punto di ebollizione: 72…74 °C (13 mmHg) Densità: 1,090 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014126 CAS Number: 1864-94-4 EINECS: 217-471-5 |