Stampa…
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
B22413.06 B22413.14
B22413.06EA 37.9 EUR
B22413.06 B22413.14
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 22362-66-9 Molecular Formula: C8H6Br2O2 Formula Weight: 293.95 Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00191992
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 293,95 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191992
CAS Number: 22362-66-9