Stampa…
Dibenzyl carbonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11464.09 A11464.18 A11464.30
A11464.09EA 86.2 EUR
A11464.09 A11464.18 A11464.30
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Purity: 98% CAS No.: 3459-92-5 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 150-155°/0.8mm Beilstein Reference: 1882864 MDL No.: MFCD00014436
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Peso molecolare: 242,27 g/mol
Punto di ebollizione: 150…155 °C (0,8 mmHg)
Punto di fusione: 27…30 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014436
CAS Number: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1