Stampa…
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Irgacure-651
187840500 187842500 187840050
ACRO187840500EA 74.8 EUR
ACRO187840500 ACRO187842500 ACRO187840050
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Formula: C₁₆H₁₆O₃
Peso molecolare: 256,2964 g/mol
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008475
CAS Number: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
Loss on drying ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs)
Heavy metals ≤50 ppm
GC ≥98.5 %