Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetrahydrothiopyran-4-one
A15872.14
A15872.03
A15872.06
A15872.14EA
506
EUR
A15872.14
A15872.03
A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Purity: 99%
CAS No.: 1072-72-6
Molecular Formula: C5H8OS
Formula Weight: 116.18
Odour: Weak
Melting Point: 60-64°
MDL No.: MFCD00006660
Formula:
C₅H₈OS Peso molecolare: 116,18 g/mol Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006660 CAS Number: 1072-72-6 EINECS: 214-015-7 |