Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
40567.09
40567.18
40567.09EA
88.6
EUR
40567.09
40567.18
Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Samarium(III) perchlorate
CAS No.: 13569-60-3
Molecular Formula: Sm(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 556.80 (448.70anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00049769
Formula:
Cl₃O₁₂Sm Peso molecolare: 448,698 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049769 CAS Number: 13569-60-3 EINECS: 236-986-6 UN: 3211 ADR: 5.1,II |