3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 847756-88-1
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 206-212°
MDL No.: MFCD03788417
Formula:
C₇H₅BClF₃O₂ Punto di fusione: 206…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788417 CAS Number: 847756-88-1 |