6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Amino-4-methoxyphenol
H33724.03
H33724.06
H33724.03EA
65
EUR
H33724.03
H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Formula:
C₇H₉NO₂ Peso molecolare: 139,16 g/mol Punto di fusione: 135…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06616911 CAS Number: 20734-76-3 |