4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
L19894.03
L19894.MD
L19894.03EA
215
EUR
L19894.03
L19894.MD
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 64287-19-0
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 51-53°
Beilstein Reference: 4381319
Formula:
C₉H₉FO₂ Peso molecolare: 168,17 g/mol Punto di fusione: 51…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272135 CAS Number: 64287-19-0 |