Stampa…
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triphenylantimony(V) dichloride
H55719.06 H55719.14
H55719.06EA 53.4 EUR
H55719.06 H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Formula: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
Peso molecolare: 423,98 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013598
CAS Number: 594-31-0
EINECS: 209-834-1
UN: 2923
ADR: 8,II