Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chromium carbide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12012-35-0
Molecular Formula: Cr3C2
Formula Weight: 180.02
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016041
Formula:
C₂Cr₃ Punto di fusione: 1890 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016041 CAS Number: 12012-35-0 EINECS: 234-576-1 UN: 3178 ADR: 4.1,III |