Stampa…
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32854.MD H32854.03
H32854.MDEA 182 EUR
H32854.MD H32854.03
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 699-92-3 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 MDL No.: MFCD09055140
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055140
CAS Number: 699-92-3