Stampa…
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate), Dibutylstannanediyl bis(2-ethylhexanoate)
71126.06 71126.14 71126.22
71126.06EA 34.4 EUR
71126.06 71126.14 71126.22
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
CAS No.: 2781-10-4 Molecular Formula: C24H48O4Sn Formula Weight: 519.34 Physical Form: Lump Density: 1.070 Odour: Odourless Boiling Point: 220°/2mm Solubility: Soluble in mineral oil, acetone, xylene UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00015261
Formula: C₂₄H₄₈O₄Sn
Peso molecolare: 519,34 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 57…59 °C
Densità: 1,070
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015261
CAS Number: 2781-10-4
EINECS: 220-481-2
UN: 3146
ADR: 6.1,II