4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
H26933.14
H26933.06
H26933.14EA
229
EUR
H26933.14
H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 34956-31-5
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD02258876
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Peso molecolare: 191,23 g/mol Punto di fusione: 137…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02258876 CAS Number: 34956-31-5 |