Stampa…
Cloruro di idrogeno 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H33398.AE H33398.AP
H33398.AEEA 65.5 EUR
H33398.AE H33398.AP
Cloruro di idrogeno 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Punto di ebollizione: 106 °C
Densità: 0,895
Flash Pt: 10 °C (50 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II