Stampa…
Cloruro di idrogeno 1 M in ethyl acetate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido cloridrico
H32266.AE H32266.AP
H32266.AEEA 84.2 EUR
H32266.AE H32266.AP
Cloruro di idrogeno 1 M in ethyl acetate
Cloruro di idrogeno
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Densità: 0.900
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II